missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dodecanoic-2-13C Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dodecanoic-2-13 C Acid |
| CAS | 287100-78-1 |
| Molekylformel | 13 C C11 H24 O2 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Dodecanoic-2-13 C acid (9 CI), [2-13 C]Lauric acid, Dodecanoic acid-2-13 C |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i11+1 |
| LEDER | CCCCCCCCCC[13 CH2]C(=O)O |
| IUPAC-namn | (213 C)dodecanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 201.3104 |
| Formel vikt | 201.181 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?