Läs mer
Dodekansyra, 98 %
Produktkod. 11499153
Change view
Kvantitet:
10,000 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499153 2500 g 2500g
11489153 500 g 500g
11409163 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499153 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11672.0E
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 143-07-7 | C12H24O2 | 200,322 g/mol
Dodekansyra används vid framställning av kosmetika, tvål, alkydhartser och vätmedel. Det används också för att mäta molmassan av ett okänt ämne genom fryspunktssänkning. Det används också som en livsmedelstillsats och en aktiv komponent i en behandling av akne. Utöver detta är det ett substrat för acylering av vissa proteiner baserat på murina studier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Dodekansyra används vid framställning av kosmetika, tvål, alkydhartser och vätmedel. Det används också för att mäta molmassan av ett okänt ämne genom fryspunktssänkning. Det används också som en livsmedelstillsats och en aktiv komponent i en behandling av akne. Utöver detta är det ett substrat för acylering av vissa proteiner baserat på murina studier.
Löslighet
Löslig i vatten, bensen, aceton, alkohol, petroleumeter, dimetylsulfoxid och dimetylformamid. Något lösligt i kloroform.
Anmärkningar
Inkompatibel med baser, oxidationsmedel och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 143-07-7
Molekylformel C12H24O2
Molekylvikt (g/mol) 200.322
MDL-nummer MFCD00002736
InChI-nyckel POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym lauric acid, n-dodecanoic acid, dodecylic acid, vulvic acid, laurostearic acid, dodecoic acid, duodecylic acid, 1-undecanecarboxylic acid, aliphat no. 4, neo-fat 12
PubChem CID 3893
ChEBI CHEBI:30805
IUPAC-namn dodekansyra
LEDER CCCCCCCCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dodecanoic acid
Smältpunkt 43 °C till 45 °C
Densitet 0.883
Kokpunkt 180 °C (21 mmHg)
Flampunkt 165 °C (329 °F)
Odör Luktfritt
Kvantitet 2500 g
Beilstein 1099477
Merck Index 14,5384
Löslighetsinformation Löslig i vatten, bensen, aceton, alkohol, petroleumeter, dimetylsulfoxid och dimetylformamid. Lätt löslig i kloroform.
Formel vikt 200.32
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dodecanoic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Lauric acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.