Läs mer
Dodecanoic acid ingenol ester, MedChemExpress
Beskrivning
Dodecanoic acid ingenol ester is a natural compound.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dodecanoic acid ingenol ester |
| CAS | 54706-70-6 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C32H50O7 |
| Kvantitet | 5 mg |
| LEDER | CCCCCCCCCCCC(O[C@@]12C[C@@H](C)[C@@](C=C(C)[C@@H]3O)(C4=O)[C@]3(O)[C@H](O)C(CO)=C[C@@]4([H])[C@]1([H])C2(C)C)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 546.74 |
| Formel vikt | 546.74 |
| Procent renhet | 99.37% |
| Visa mer |