Läs mer
Dodekansyra, vanligtvis 99,5 %
Beskrivning
Dodekansyra används vid framställning av kosmetika, tvål, alkydhartser och vätmedel. Det används också för att mäta molmassan av ett okänt ämne genom fryspunktssänkning. Det används också som en livsmedelstillsats och en aktiv komponent i en behandling av akne. Utöver detta är det ett substrat för acylering av vissa proteiner baserat på murina studier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dodecanoic acid |
| Smältpunkt | 43 °C till 45 °C |
| Densitet | 0.883 g/mL |
| Kokpunkt | 180 °C (21 mmHg) |
| Flampunkt | 165 °C (329 °F) |
| Odör | Luktfritt |
| Kvantitet | 50 g |
| Beilstein | 1099477 |
| Merck Index | 14,5384 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten, bensen, aceton, alkohol, petroleumeter, dimetylsulfoxid och dimetylformamid. Lätt löslig i kloroform. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Dodecanoic acid
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: Lauric acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.