Läs mer
Dodekanofenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11381477
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11381477 25 g 25g
11391477 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11381477 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02014.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1674-38-0 | C18H28O | 260.421 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1674-38-0
Molekylformel C18H28O
Molekylvikt (g/mol) 260.421
MDL-nummer MFCD00008967
InChI-nyckel DJNJZIFFCJTUDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym dodecanophenone, laurophenone, 1-dodecanone, 1-phenyl, phenyl undecyl ketone, 1-phenyl-1-dodecanone, phenyl n-undecyl ketone, n-dodecanophenone, undecyl phenyl ketone, maybridge1_003217
PubChem CID 74292
IUPAC-namn 1-fenyldodekan-1-on
LEDER CCCCCCCCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dodecanophenone
Smältpunkt 44°C to 46°C
Kokpunkt 201°C to 202°C (9 mmHg)
Kvantitet 25 g
Beilstein 2050785
Formel vikt 260.42
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.