Läs mer
Dodecanoylklorid, 98 %
Beskrivning
Lauroylklorid används som skräddarsydda medel för kemisk modifiering av nanocellulosa av olika längd, nanofibrillerad cellulosa och cellulosananokristaller och vid framställning av acylerat kollagen med vattenlöslighet och bättre ytaktivitet. Det används också som organiskt lågfriktionsgränssmörjmedel vid framställning av ny polyvinylalkoholhydrogel. Det används vid syntes av hemicellulosabaserade hydrofoba biomaterial.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lauroylklorid används som skräddarsydda medel för kemisk modifiering av nanocellulosa av olika längd, nanofibrillerad cellulosa och cellulosananokristaller och vid framställning av acylerat kollagen med vattenlöslighet och bättre ytaktivitet. Det används också som organiskt lågfriktionsgränssmörjmedel vid framställning av ny polyvinylalkoholhydrogel. Det används vid syntes av hemicellulosabaserade hydrofoba biomaterial.
Löslighet Löslig i
etanol och metanol.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras vid rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dodecanoyl chloride |
| Smältpunkt | -17°C |
| Densitet | 0.922 |
| Kokpunkt | 130°C to 132°C (7 mmHg) |
| Flampunkt | 140°C (284°F) |
| Linjär formel | CH3(CH2)10COCl |
| Brytningsindex | 1.446 |
| Kvantitet | 100 g |
| UN-nummer | UN3265 |
| Beilstein | 1281201 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.