Läs mer
Dodecanoylklorid, 98 %
Produktkod. 11440873
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11440873 500 g 500g
11430873 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11440873 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13294.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 112-16-3 | C12H23ClO | 218,77 g/mol
Lauroylklorid används som skräddarsydda medel för kemisk modifiering av nanocellulosa av olika längd, nanofibrillerad cellulosa och cellulosananokristaller och vid framställning av acylerat kollagen med vattenlöslighet och bättre ytaktivitet. Det används också som organiskt lågfriktionsgränssmörjmedel vid framställning av ny polyvinylalkoholhydrogel. Det används vid syntes av hemicellulosabaserade hydrofoba biomaterial.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Lauroylklorid används som skräddarsydda medel för kemisk modifiering av nanocellulosa av olika längd, nanofibrillerad cellulosa och cellulosananokristaller och vid framställning av acylerat kollagen med vattenlöslighet och bättre ytaktivitet. Det används också som organiskt lågfriktionsgränssmörjmedel vid framställning av ny polyvinylalkoholhydrogel. Det används vid syntes av hemicellulosabaserade hydrofoba biomaterial.
Löslighet Löslig i
etanol och metanol.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras vid rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-16-3
Molekylformel C12H23ClO
Molekylvikt (g/mol) 218.77
MDL-nummer MFCD00000740
InChI-nyckel NQGIJDNPUZEBRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym lauroyl chloride, lauroylchloride, n-dodecanoyl chloride, lauric acid chloride, dodecanoic acid, chloride, unii-9lhl10777i, laurel acetyl chlorine, dodecanoylchloride, lauric acid, chloride, pubchem21365
PubChem CID 8166
IUPAC-namn dodekanoylklorid
LEDER CCCCCCCCCCCC(Cl)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dodecanoyl chloride
Smältpunkt -17°C
Densitet 0.922
Kokpunkt 130°C to 132°C (7 mmHg)
Flampunkt 140°C (284°F)
Linjär formel CH3(CH2)10COCl
Brytningsindex 1.446
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1281201
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in ethanol and methanol.
Formel vikt 218.77
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.