Läs mer
Dodecyl 3,4,5-Trihydroxybenzoate, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dodecyl 3,4,5-Trihydroxybenzoate |
| CAS | 1166-52-5 |
| Smältpunkt | 94°C to 97°C |
| Kvantitet | 100 g |
| MDL-nummer | MFCD00002195 |
| Synonym | Dodecyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Dodecyl gallate, Lauryl gallate, Gallic acid dodecyl ester, Gallic acid lauryl ester, Dodecyl 3,4,5-trihydroxybenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 338.44 |