Läs mer
Dodecylakrylat, TRC
Produktkod. 30388058
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30388058 5 g
1 options
Produktkod. 30388058 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD5253955G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acrylic acid-dodecyl ester
CAS 2156-97-0
Molekylformel C15 H28 O2
Kvantitet 5 g
Synonym Acrylic acid, dodecyl ester (6CI,7CI,8CI), 4812/75F, Ageflex FA 12, Blemmer LA, C 12A, Dodecyl acrylate, EM 215, FA 112A, KU-LA, LA, LA 001, LAI 214, Lauryl acrylate, Light Acrylate L, Light Acrylate L-A, Miramer 120, NK Ester LA, NSC 24177, Photomer 4812, SR 335, SR 498D, Sarbio 5101, Sartomer 335, Viscoat LA, n-Dodecyl acrylate
InChI formel InChI=1S/C15H28O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-15(16)4-2/h4H,2-3,5-14H2,1H3
LEDER CCCCCCCCCCCCOC(=O)C=C
IUPAC-namn Dodecylprop-2-enoat
Molekylvikt (g/mol) 240.38
Formel vikt 240.2089