Läs mer
Dodecyl Chloroacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dodecyl Chloroacetate |
| CAS | 6316-04-7 |
| Molekylformel | C14 H27 Cl O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1-Dodecyl Chloroacetate, Dodecyl 2-Chloroacetate, Lauryl Chloroacetate, NSC 20853, n-Dodecyl Chloroacetate, n-Dodecyl Monochloroacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H27ClO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-14(16)13-15/h2-13H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCOC(=O)CCl |
| IUPAC-namn | dodecyl 2-chloroacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 262.816 |
| Formel vikt | 262.17 |