Läs mer
Dodecyl diphenyl phosphate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dodecyl diphenyl phosphate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H35O4P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-17-22-26-29(25,27-23-18-13-11-14-19-23)28-24-20-15-12-16-21-24/h11-16,18-21H,2-10,17,22H2,1H3 |
| Formel vikt | 418.227 |