Läs mer
Dodecyl Hydrogen Maleate, TRC
Specifica
Specifica
| Kemiskt namn eller material | Dodecyl Hydrogen Maleate |
| CAS | 2424-61-5 |
| Molekylformel | C16 H28 O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-Butenedioic acid (Z)-, monododecyl ester, Maleic acid, dodecyl ester (6CI,7CI), Maleic acid, monododecyl ester (8CI), Dodecyl hydrogen maleate, Hydrogen lauryl maleate, Maleic acid monolauryl ester, Monododecyl maleate, Monolauryl maleate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H28O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14-20-16(19)13-12-15(17)18/h12-13H,2-11,14H2,1H3,(H,17,18)/b13-12- |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCOC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC-namn | (Z)-4-dodecoxy-4-oxobut-2-enoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 284.391 |
| Formel vikt | 284.199 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?