Läs mer
Dodecyl Methanethiosulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dodecyl Methanethiosulfonate |
| CAS | 355803-77-9 |
| Molekylformel | C13 H28 O2 S2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H28O2S2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16-17(2,14)15/h3-13H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCSS(=O)(=O)C |
| IUPAC-namn | 1-methylsulfonylsulfanyldodecane |
| Molekylvikt (g/mol) | 280.49 |
| Formel vikt | 280.1531 |