Läs mer
Dodecyl Polyoxyethylene (23) Aldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dodecyl Polyoxyethylene (23) Aldehyde |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H32O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-18-15-16-19-14-12-17/h12H,2-11,13-16H2,1H3 |
| Formel vikt | 272.2351 |