Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Dodecylsulfat, natriumsalt, 98%, för biokemi, lämplig för elektrofores
Produktkod. 10749911 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
5kg
Produktkod. 10749911
Brand: Thermo Scientific Chemicals 419530010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S | 288.38 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För biokemi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Dodecyl sulfate, sodium salt
Smältpunkt 206,0 °C
CAS 151-21-3, 7757-82-6, 7647-14-5
Färg Vitt
Fysisk form Fine Crystalline, Flaky or Granular Powder
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 98%
Molekylformel C12H25NaO4S
Linjär formel CH3(CH2)11OSO3Na
MDL-nummer MFCD00036175
Beilstein 01, III, 1786
Fieser 13,281
Flampunkt >150°C
Merck Index 15, 8768
Synonym sodium dodecyl sulfate, sodium lauryl sulfate, sodium dodecylsulfate, sodium lauryl sulphate, sodium dodecyl sulphate, dodecyl sulfate, sodium salt, anticerumen, gardinol, neutrazyme, duponal
Löslighetsinformation Solubility in water: 130g/L (20°C). Other solubilities: partly soluble in alcohol, soluble 75g/L in ethanol (20°C)
InChI-nyckel DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
IUPAC-namn sodium dodecyl sulfate
Molekylvikt (g/mol) 288.38
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
Formel vikt 288.38
Procent renhet 98%
Kvalitet Biokemisk
Infrarött spektrum Authentic
Förlust vid torkning 1% max.
Förpackning Plastflaska
Utseende 3% aq. soln. clear, colorless. 1% soln. in EtOH clear, colorless
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Dodecyl sulfate sodium salt
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H315-Irriterar huden.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.