Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Dodecylsulfat, natriumsalt, 99 %, för biokemi
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Denaturerar och solubiliserar proteiner för elektrofores. Natrium-n-dodecylsulfat är ett anjoniskt rengöringsmedel som används för att fungera som proteindenatureringsmedel. Det används främst i tvättmedel för tvätt med många rengöringsapplikationer. Den finner tillämpning vid bestämning av proteinmolekylvikt genom polyakrylamidgelelektrofores och vid analys av hemoglobin. I livsmedelsprodukter används det som emulgeringsmedel och hjälpmedel för vispning. Det finns allmänt i tandkrämer, schampon, rakkrämer och bubbelbadformuleringar på grund av dess förtjockningseffekt och förmåga att skapa ett lödder.
Löslighet Något löslig i etanol
.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysera | 99% |
| Kemiskt namn eller material | Dodecylsulfat, natriumsalt |
| Färg | Vit till Beige |
| Kvantitet | 2.5 kg |
| Formel vikt | 288.38 |
| MDL-nummer | MFCD00036175 |
| Smältpunkt | 206,0 °C |
| Förpackningstyp | Plastflaska |
| InChI-nyckel | DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M |
| LEDER | [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Dodecyl sulfate sodium salt
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H315-Irriterar huden.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.