Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Dodecylsulfat, natriumsalt, 99+%, för molekylärbiologi, DNAse, RNAse och proteasfritt
Produktkod. 10733124 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2,5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10733124 100 g 100g
10524441 500 g 500g
11984561 2,5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10733124 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 327311000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1635.00 SEK
    1449.65 SEK / 100g
    Save 185.35 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S | 288,38 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Abs. (0,1 M i vatten), (0,1 M i vatten) vid 0 nm, 0,05 max vid 260 nm, 0,05 max vid 280 nm
Kemiskt namn eller material Dodecyl sulfate, sodium salt
Färg Vitt
CAS 151-21-3, 7757-82-6, 7647-14-5
Fysisk form Pulver
Smältpunkt 206,0 °C
Kvantitet 100 g
Flampunkt >150 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99+%
Molekylformel C12H25NaO4S
Linjär formel CH3(CH2)11OSO3Na
MDL-nummer MFCD00036175
Synonym Dodecyl Sodium Sulfate, SDS, Sodium lauryl sulfate
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 130 g/L (20 °C). Andra lösligheter: delvis löslig i alkohol, löslig 75 g/L i etanol (20 °C)
InChI-nyckel DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
IUPAC-namn natrium;dodecylsulfat
Molekylvikt (g/mol) 288.38
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
Formel vikt 288.38
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Molekylärbiologi
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dodecyl sulfate sodium salt
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H315-Irriterar huden.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.