Läs mer
Dodecylbensen, blandning av isomerer
Produktkod. 11357458
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11357458 250 g 250g
11347458 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11357458 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 031362.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-10-2026
CAS: 123-01-3 | C18H30 | 246,438 g/mol
1-Fenyldodekan fungerar som en pseudostationär fas (PSP 1-Fenyldodekan bröts ned till fenylättiksyra av en oljenedbrytande bakterie. det används för att framställa ett anjoniskt rengöringsmedel dodecylbensennatriumsulfonat. Det är en petrokemisk ersättning för den talg och kokosnötolja som används för att tillverka tvål.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-01-3
Molekylformel C18H30
Molekylvikt (g/mol) 246.438
MDL-nummer MFCD00008974
InChI-nyckel KWKXNDCHNDYVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyldodecane, benzene, dodecyl, n-dodecylbenzene, laurylbenzene, phenyldodecane, marlican, dodecane, 1-phenyl, detergent alkylate, alkylate p 1, phenyldodecan
PubChem CID 31237
IUPAC-namn dodecylbensen
LEDER CCCCCCCCCCCCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dodecylbenzene
Namnnotering Blandning av isomerer
Smältpunkt -3 °C
Densitet 0.87 g/mL
Kokpunkt 179 °C till 180 °C (13 mmHg)
Odör Specifik typ
Brytningsindex 1.49
Kvantitet 250 g
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 246.44
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.