Läs mer
Dodecylbensennatriumsulfonat, 65 % i vatten, MP Biomedicals
Produktkod. 11421915 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11421915 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11421915 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0520331125
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dodecylbenzene Sodium Sulfonate
CAS 2211-98-5
Färg Gräddvit
Molekylformel C18H29NaO3S
Kvantitet 25 g
Synonym sodium 4-dodecylbenzenesulfonate, sodium p-dodecylbenzenesulfonate, conoco c-50, unii-hb2d2zei04, hb2d2zei04, benzenesulfonic acid, 4-dodecyl-, sodium salt 1:1, dodecene-1 las, benzenesulfonic acid, 4-dodecyl-, sodium salt, sodium 4-dodecylbenzenesulphonate, 4-dodecylbenzenesulfonic acid sodium
InChI-nyckel JHJUUEHSAZXEEO-UHFFFAOYSA-M
LEDER CCCCCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
IUPAC-namn natrium;4-dodecylbensensulfonat
Molekylvikt (g/mol) 348.477
PubChem CID 4289524
Formel vikt 348.49
Fysisk form Paste