Läs mer
Dodecylbensensulfonsyra, blandning av C10-C13 isomerer, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10135950 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
Produktkod. 10135950
Brand: Thermo Scientific Acros 325900010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 85536-14-7
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85536-14-7
MDL-nummer MFCD00066677
Synonym dodecylbenzenesulphonic acid, benzenesulfonic acid, 2-dodecyl, dodecyl benzene sulfonic acid, o-dodecylbenzenesulfonic acid, unii-qmo4a07h35, dodecyl benzenesulfonic acid, dodecylbenzene sulfonic acid, dodecylbenzenesulfonicacid, 2-dodecylbenzenesulphonic acid, dodecyl benzene sulphonic acid
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dodecylbenzene sulfonic acid
Namnnotering Mixture of C10-C13 Isomers
Smältpunkt -10.0°C
Färg Brun
Densitet 1.0600g/mL, 1.06
Kokpunkt 315.0°C
Flampunkt 210°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)xC6H4SO3Hx=9to12
Brytningsindex 1.5035 to 1.5065
Kvantitet 1 kg
Löslighetsinformation Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alkaline solutions, soluble in ethanol
Viskositet 2400 mPa.s
Procent renhet ≥96% (sulfonic acid, M.W. 322)
Fysisk form Viskös vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.