Läs mer
Dodecylbensensulfonsyra, blandning av C10-C13 isomerer, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10451691 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10451691 500 g Glasflaska 500g
10135950 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10451691 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 325905000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 85536-14-7
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85536-14-7
MDL-nummer MFCD00066677
Synonym dodecylbenzenesulphonic acid, benzenesulfonic acid, 2-dodecyl, dodecyl benzene sulfonic acid, o-dodecylbenzenesulfonic acid, unii-qmo4a07h35, dodecyl benzenesulfonic acid, dodecylbenzene sulfonic acid, dodecylbenzenesulfonicacid, 2-dodecylbenzenesulphonic acid, dodecyl benzene sulphonic acid
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dodecylbenzene sulfonic acid
Namnnotering Mixture of C10-C13 Isomers
Smältpunkt -10.0°C
Färg Brun
Densitet 1.0600g/mL, 1.06
Kokpunkt 315.0°C
Flampunkt 210°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)xC6H4SO3Hx=9to12
Brytningsindex 1.5035 to 1.5065
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alkaline solutions, soluble in ethanol
Viskositet 2400 mPa.s
Procent renhet ≥96% (sulfonic acid, M.W. 322)
Fysisk form Viskös vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dodecylbenzene sulfonic acid, mixture of C10-C13 isomers
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.