Läs mer
Dodecylbensensulfonsyranatriumsalt, 80 till 85 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11461261 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11461261 250 g 250g
1 options
Produktkod. 11461261 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215788983
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dodecylbenzene sulfonic acid sodium salt
CAS 25155-30-0
Färg Vitt
Analysprocentintervall 80 to 85%
Molekylformel C18H29NaO3S
Kvantitet 250 g
Synonym Sodium dodecylbenzenesulfonate, Abeson nam
InChI-nyckel HFQQZARZPUDIFP-UHFFFAOYSA-M
Molekylvikt (g/mol) 348.48
Formel vikt 348.5
Fysisk form Solid Flakes
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dodecylbenzene Sulfonic Acid Sodium Salt
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: dodecylbenzene sulphonic acid sodium salt