Läs mer
Dodecylbensen, TRC
Produktkod. 30354307
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30354307 10 g
1 options
Produktkod. 30354307 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD12331010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dodecylbenzene
CAS 123-01-3
Molekylformel C18 H30
Kvantitet 10 g
Synonym Dodecane, 1-phenyl- (8CI), Dodecylbenzene, 1-Dodecylbenzene, 1-Phenyl-n-dodecane, 1-Phenyldodecane, Alkylate P 1, Detergent Alkylate No. 2, Laurylbenzene, NSC 102805, NSC 4584, Nalkylene 500, n-Dodecylbenzene
InChI formel InChI=1S/C18H30/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-18-16-13-11-14-17-18/h11,13-14,16-17H,2-10,12,15H2,1H3
LEDER CCCCCCCCCCCCc1ccccc1
IUPAC-namn Dodecylbensen
Molekylvikt (g/mol) 246.43
Formel vikt 246.2348