missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dodecylbenzenesulfonic Acid (70 wt. % in isopropanol, Technical grade, Mixture of different chain lengths), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dodecylbenzenesulfonic Acid (Technical grade) |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H30O3S/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-16(4-2)17-12-14-18(15-13-17)22(19,20)21/h12-16H,3-11H2,1-2H3,(H,19,20,21) |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Dodecylbenzenesulfonic Acid (Technical grade) 70% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?