Läs mer
Dodecylbenzenesulfonic Acid (mixture of isomers) (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dodecylbenzenesulfonic Acid (mixture of isomers) (Technical Grade) |
| Kvantitet | 250 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C18H30O3S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-13-15-18(16-14-17)22(19,20)21/h13-16H,2-12H2,1H3,(H,19,20,21) |
| Formel vikt | 326.1916 |