missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dodecylbenzenesulfonic Acid (mixture of isomers) (Technical Grade), TRC

Produktkod. 30137806
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mL
100 mL
250 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137806 100 mL
30135993 250 mL
30008732 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30137806 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD494568100ML

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 121-65-3
Molekylformel C18H30O3S
Molekylvikt (g/mol) 326.49
Synonym 4-Dodecylbenzenesulfonic Acid, Benzenesulfonic acid, 4-dodecyl-, Benzenesulfonic acid, p-dodecyl- (8CI), 4-Dodecylbenzenesulfonic acid, NSC 85535, Naxcat 1270, p-Dodecylbenzenesulfonic acid
IUPAC-namn 4-dodecylbenzenesulfonic acid
LEDER CCCCCCCCCCCCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dodecylbenzenesulfonic Acid (mixture of isomers) (Technical Grade)
Kvantitet 100 mL
InChI formel InChI=1S/C18H30O3S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-13-15-18(16-14-17)22(19,20)21/h13-16H,2-12H2,1H3,(H,19,20,21)
Formel vikt 326.1916
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.