Läs mer
Dodecyltrimetylammoniumbromid, TRC
Produktkod. 30377801
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30377801 2.5 g
1 options
Produktkod. 30377801 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD5254902.5G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dodecyltrimethylammonium Bromide
CAS 1119-94-4
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C15 H34 N . Br
Kvantitet 2.5 g
Synonym N,N,N-Trimethyl-1-dodecanaminium Bromide, DDTMA, DTAB, Dctab, FSM 23, LTAB, Lauryltrimethylammonium Bromide, Morpan D, N,N,N-Trimethyl-1-dodecanaminium Bromide, N,N,N-Trimethyldodecan-1-ammonium Bromide, N-Dodecyl-N,N,N-trimethylammonium Bromide, N-Lauryl-N,N,N-trimethylammonium Bromide, Trimethyldodecylammonium Bromide, Trimethyllaurylammonium Bromide, n-Dodecyltrimethylammonium Bromide
InChI formel InChI=1S/C15H34N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
LEDER [Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
IUPAC-namn dodecyl(trimetyl)azanium; Bromid
Molekylvikt (g/mol) 308.3412
Formel vikt 307.1875