Läs mer
Dodecyltrimetylammoniumklorid 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30328549
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30328549 1 ml
1 options
Produktkod. 30328549 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA13067500AL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dodecyltrimethylammonium Chloride
CAS 112-00-5
Analyt- eller komponentnamn Dodecyltrimethylammonium Chloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H34 N . Cl
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C15H34N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
LEDER [Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
IUPAC-namn dodecyl(trimetyl)azanium; klorid
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 263.89
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 263,238 g/mol