Läs mer
Dodecyltrimetylammoniumklorid, 50 % lösning, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11411216 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
100 g
Packungsgröße:
100g
Artikelnummer. Kvantitet Packungsgröße
11411216 100 g 100g
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11411216 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0520448480
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12010.00 SEK
    11438.95 SEK / 100g
    Save 571.05 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Cationic surfactant suitable for research and laboratory applications.
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Dodecyltrimethylammonium Chloride, 50% Soln
CAS 112-00-5
Molekylformel C15H34ClN
Kvantitet 100 g
Synonym dodecyltrimethylammonium chloride, alicop, cation bb, aliquat 4, n,n,n-trimethyldodecan-1-aminium chloride, laurtrimonium chloride, dehyquart lt, cation fb, nissan cation bb, lauryltrimethylammonium chloride
InChI-nyckel DDXLVDQZPFLQMZ-UHFFFAOYSA-M
LEDER CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C.[Cl-]
IUPAC-namn dodecyl(trimetyl)azanium;klorid
Molekylvikt (g/mol) 263.894
PubChem CID 8152
Formel vikt 263.9
Procent renhet 50%
Fysisk form Liquid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.