Learn More
Dodecyltrimometynammoniumklorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Dodecyltrimethylammonium Chloride |
| CAS | 112-00-5 |
| Molekylformel | C15 H34 N . Cl |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-Dodecanaminium, N,N,N-trimethyl-, chloride (9CI), Ammonium, dodecyltrimethyl-, chloride (8CI), Dodecyltrimethylammonium chloride (6CI), Adogen 412, Alicop, Aliquat 4, Arquad 12, Arquad 12-23, Arquad 12-25, Arquad 12-33, Arquad 12-37W, Arquad 12-50, Arquad 12D, C12TAC, CA 2150, Catinal LTC 35A, Catiogen L, Catiogen TML, Cation BB, Cation FB, Cationic 1231, Cationic Surfactant 1231, DTAC, Dehyquart LT, Emal 60W, Germicide 1231, I 0453, Laurtrimonium chloride, Lauryltrimethylammonium chloride, Lauryltrimonium chloride, Monolauryltrimethylammonium chloride, N,N,N-Trimethyl-1-dodecanaminium chloride, N-Dodecyl-N,N,N-trimethylammonium chloride, N-Lauryl-N,N,N-trimethylammonium chloride, N-Lauryltrimethylammonium chloride, Nissan Cation BB, Nissan Cation BB 300, Nissan Cation FB, Pionin B 111, Quartamin 24, Quartamin 24P, Quartamin 24W, Radiaquat 6465, Redicote E 5, Rewoquat B 18, Rhodaquat M 242C29, Swanol CA 2150, Trimethyldodecylammonium chloride, Trimethyllaurylammonium chloride, n-Dodecyltrimethylammonium chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C15H34N.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C |
| IUPAC-namn | dodecyl(trimetyl)azanium; klorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 263.89 |
| Formel vikt | 263.238 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?