Läs mer
Dofamium Chloride, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dofamium Chloride |
| CAS | 54063-35-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Dofamium Chloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C25 H44 N3 O2 . Cl |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Ethanaminium, N,N-dimethyl-N-[2-[methyl(1-oxododecyl)amino]ethyl]-2-oxo-2-(phenylamino)-, chloride (1:1), Desogen (6CI), Dimethyl[2-(N-methyldodecanamido)ethyl][(phenylcarbamoyl)methyl]ammonium chloride (7CI), Ethanaminium, N,N-dimethyl-N-[2-[methyl(1-oxododecyl)amino]ethyl]-2-oxo-2-(phenylamino)-, chloride (9CI), Desocin, Desogen-fest, Dofamium chloride, G 25268 |
| InChI formel | InChI=1S/C25H43N3O2.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-16-19-25(30)27(2)20-21-28(3,4)22-24(29)26-23-17-14-13-15-18-23;/h13-15,17-18H,5-12,16,19-22H2,1-4H3;1H |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | [Cl-].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC[N+](C)(C)CC(=O)Nc1ccccc1 |
| Visa mer |