Läs mer
R&D Systems™ Dofetilide
Beskrivning
Dofetilide is a selective potassium channel blocker. Blocks KV11.1 (hERG) channels; inhibits the rapid delayed-rectifier K+ current (IKr). Displays class III antiarrhythmic properties.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Methanesulphonamidophenoxy)-2-[N-(4-methanesulphonamidophenethyl)-N-methylamino]ethane |
| CAS | 115256-11-6 |
| Analysprocentintervall | >99% |
| Kvantitet | 25 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Molekylformel | C19H27N3O5S2 |
| Formel vikt | Observed MW: 441.56 |