Läs mer
Tocris Bioscience™ Dofetilide
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7116045
Kvantitet:
5 mg
25 mg
Produktkod. 18737696
Brand: Tocris Bioscience™ 3757/25
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
KV11.1 (hERG) channel blocker; inhibits rapid delayed rectifier K+ current (IKr)
Dofetilide is a selective potassium channel blocker. Blocks KV11.1 (hERG) channels; inhibits the rapid delayed-rectifier K+ current (IKr). Displays class III antiarrhythmic properties.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Methanesulphonamidophenoxy)-2-[N-(4-methanesulphonamidophenethyl)-N-methylamino]ethane
CAS 115256-11-6
Analysprocentintervall >99%
Kvantitet 25 mg
Molekylformel C19H27N3O5S2
Formel vikt Observed MW: 441.56