Läs mer
Dofetilide-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dofetilide-d4 |
| CAS | 1189700-56-8 |
| Molekylformel | C19H23D4N3O5S2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | N-[4-[2-[Methyl[2-[4-[(methylsulfonyl)amino]phenoxy]ethyl]amino]ethyl]phenyl]-methanesulfonamide-d4, UK-68798-d4, Tikosyn-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H27N3O5S2/c1-22(13-12-16-4-6-17(7-5-16)20-28(2,23)24)14-15-27-19-10-8-18(9-11-19)21-29(3,25)26/h4-11,20-21H,12-15H2,1-3H3/i14D2,15D2 |
| LEDER | CN(CCC1=CC=C(NS(=O)(C)=O)C=C1)C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC2=CC=C(NS(C)(=O)=O)C=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 445.59 |