Läs mer
Gibco™ Hund (Beagle) Kryokonserverade hepatocyter, hane
Produktkod. 10364640
Change view
Kvantitet:
1,5 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
10364640 1,5 ml Varje
1 options
Produktkod. 10364640 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer DGCS10
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hund (beagle) kryokonserverade hepatocyter, hane
Dessa kryokonserverade hanhundshepatocyter (Beagle) har karakteriserats för allmänna fas I- och fas II-läkemedelsmetaboliserande enzymaktiviteter.
Celler per flaska: 4-8
miljoner Få de resultat du behöver med GIBCO Hepatocyter
Högkvalitativa hepatocyter, med hög viabilitet, in vivo-liknande enzymexpressionsnivåer och ⁄korrekt cellmorfologi ökar förmågan att dra in vitro in vivo korrelationer och fatta sunda beslut om en förenings öde. Erfarna tekniker och patentskyddade isoleringstekniker i kombination med stränga frisättningsspecifikationer säkerställer att du får kryokonserverade hepatocyter av högsta kvalitet.
Varje parti testas för:
  • Fas I och II enzymaktiviteter
  • Rätt morfologi
  • Viabilitet i allmänhet >75 %
    Endast för forskningsanvändning. Ej avsedd för terapeutisk eller diagnostisk användning för människor eller djur.
    Relaterade länkar:
    Lär dig mer om våra kryokonserverade hepatocyter
    Lär dig om hela vår serie av hepatocyter ,
    Notera:
    Dessa produkter kräver leverans i LN 2 vapor dewars, därför kan ytterligare avgifter tillkomma.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Innehåll och lagring Flaskor med kryokonserverade hepatocyter bör förvaras i en kryolagringsdewar eller -135 C °frys.
    Celltyp Hepatocyter
    Form Kryokonserverad
    Kön Manlig
    Art Hund
    Givarkälla Ensam donator
    Antal celler 4-8 x 10 6
    Produktlinje Gibco
    Produkttyp Hepatocyter
    Kvantitet 1,5 ml
    Testad för Fas I och II enzymaktivitet, korrekt morfologi, viabilitet i allmänhet> 75 %