Läs mer
MP Biomedicals Hunddiet, renad, pellets
Produktkod. 11432811 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
10 kg
20 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
20kg
50kg
Produktkod. 11432811
Brand: MP Biomedicals 0296008410
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Hundfoder som innehåller kasein, sackaros, ister, fibrer, mineraler och vitaminblandningar.
  • Diet speciellt gjord för hundar och hundforskning
  • Hundfoder som innehåller kasein, sackaros, ister, fibrer, mineraler och vitaminblandningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Djurkost
Disponibel Engångsbruk
Formatera Pellets
Kvantitet 10 kg
Sterilitet Icke-steril
Förvaringskrav Rumstemperatur
Längd (engelska) 1 ft.
Längd (metrisk) 0.3048 m
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.