Läs mer
Gibco™ Hund MRP2 vesiklar
Produktkod. 10734321 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
0.5 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10734321 0.5 mL Varje
1 options
Produktkod. 10734321 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer GM0014
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Hund MRP2-vesiklar är insektshärledda renade plasmamembran med insatt MRP2-transportprotein (multidrugresistensassocierat protein, ABCC2).
Dog MRP2 Vesicles are insect derived purified plasma membranes with inserted MRP2 transport protein (multidrug resistance-associated protein, ABCC2). Our Dog MRP2 Vesicles can be used to evaluate test compounds and drug interactions with MRP2 in in vitro assays. MRP2 is an ATP-binding cassette (ABC) transporter that carries organic anions.
Hund MRP2-vesiklar är insektshärledda renade plasmamembran med insatt MRP2-transportprotein (multidrugresistensassocierat protein, ABCC2). Våra MRP2-vesiklar för hund kan användas för att utvärdera testföreningar och läkemedelsinteraktioner med MRP2 in vitro -analyser. MRP2 är en ATP-bindande kassett (ABC) transportör som bär organiska anjoner.
Använd Dog MRP2-vesiklar för att:
  • Undersök transportörens interaktioner mellan dina läkemedelskandidater
  • Bedöm potentialen för transportörmedierade läkemedelsinteraktioner
  • Få resultat av hög kvalitet med stora signal-brus-förhållanden
Konceptet bakom ABC Transporter vesiklar
ABC-transportörvesiklar är lättanvända, effektiva reagenser för tidig bedömning av en läkemedelskandidats substrat och läkemedelsinteraktionspotential. Medan ABC-transportörer vanligtvis förmedlar exporten av substrat ut ur celler, importerar transportörer som uttrycks på dessa in och ut vesiklar substrat till vesiklarna. Det är därför möjligt att kvantitativt utvärdera transportaktiviteten för din förening genom att bestämma mängden som ingår i vesiklarna.
Tydliga och pålitliga resultat
Framställda av Sf9-celler som har konstruerats för att överuttrycka specifika ABC-transportörer, ger dessa ''inifrån och ut'' vesiklar höga nivåer av transportöraktivitet med låg bakgrund, vilket ger dig en tydlig signal om din förening är ett substrat eller hämmare av en specifik effluxtransportör.
Transportörvesikeldetaljer
Hund MRP2-vesiklar är en del av en större grupp av transportörvesiklar som kallas ABC-transportörvesiklar. De framställs från renade plasmamembran isolerade från ett insektscellsystem (Sf9-celler transfekterade med baculovirus) som uttrycker MRP2. MRP2 uttrycks i olika organ och tros spela en roll i utsöndringen av olika föreningar från njure och lever, baserat på dess lokalisering på det kanalikulära plasmamembranet av hepatocyter och borstgränsmembranet hos tubulära epitelceller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvalitet Research Grade
För användning med (applikation) Pharma and Biopharma
Kvantitet 0.5 mL
Renhet Forskningsbetyg
Förpackning Vial
Innehåll och lagring Förvara vid -80 °C.
Värd art Hund
Produkttyp Hundvesikel
Formatera Vial
Frakt skick Torr is
Fysisk form Fryst
Källa Insect derived purified plasma membranes with inserted MRP2 transport protein (multidrug resistance-associated protein, ABCC2)
Form Frozen