Läs mer
Dolastatin 10, MedChemExpress
Beskrivning
Dolastatin 10 (DLS 10) is a potent antimitotic peptide that inhibits tubulin polymerization.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dolastatin 10 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 110417-88-4 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 1 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C42H68N6O6S |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | DLS 10 NSC 376128 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (127.37 mM) |
| Visa mer |