Läs mer
Invitrogen™ Dolichos Biflorus (hästgram) agglutinin (DBA), fluorescein (FITC)
Produktkod. 17116642
Change view
Kvantitet:
2 mg
Produktkod. Kvantitet
17116642 2 mg
1 options
Produktkod. 17116642 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer L32474
 Begränsad artikel
I lager
Ljusgrönt DBA-fluorofor-konjugat
  • Dolichos Biflorus (hästgram) Agglutinin (DBA), fluorescein (FITC), är ett ljusgrönt DBA-fluoroforkonjugat. DBA har använts för att fastställa sekretorstatus hos individer av blodgrupp A genom hemagglutinationsinhiberingstekniker och för blodtypning.
  • Detta lektin har också använts som en allmän markör för att utveckla renala samlingskanaler. Det har också använts som en markör för cellyteförändring i murina embryonala stamceller under tidig differentiering.
  • Mycket ljust FITC-konjugat upptäckt med traditionell FITC/GFP-filteruppsättning, Ex/Em: 495/515 nm
  • Användningsområden: immunfluorescens, glykobiologi
  • Sockerspecificitet: N-acetylgalaktosamin
  • Hämmande/eluerande socker: 200 mM N-acetylgalaktosamin
  • Blodgruppsspecificitet: A1>> A2
  • Okonjugerad lektinmolekylvikt: 111 KDa
  • Immunfluorescensarbetskoncentration: 5 –20μ g/ml
  • DBA-FITC tillhandahålls i en koncentration av 2 mg/ml i 10 mM HEPES, 0,15 M NaCl, pH 7,5, 0,08 % natriumazid, 0,1 mM Ca2 + . Om en fällning bildas vid långtidsförvaring vid 4 °C, värm till 37 C °och centrifugera före användning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konjugera FITC
Kvantitet 2 mg
Källa Häst gram
Innehåll och lagring Vid förvaring vid eller under –2 °8 C i mörker är produkten stabil i 6 månader efter mottagandet.
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is
Form Frystorkat material
Proteinfamilj Lektiner