Läs mer
Thermo Scientific™ Dolly för 300L plasttrumma för HyPerforma™ Engångsblandare DS 300 (rostfritt stål)
Produktkod. 17958211 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 st.
Produktkod. Kvantitet
17958211 1 st.
1 options
Produktkod. 17958211 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SH30958.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Dolly (single pack) är designad för användning med 300L plasttrummor och Thermo Scientific™ HyPerforma™ engångsmixern (S.U.M.) DS 300. Dollys för trummorna finns i två storlekar: en för trummor från 50 till 200 l och en annan till 300 liters trummor. Dessa trummor bör användas med motsvarande valfria trumpositioneringsenhet som finns med dockningsstationen.
Dolly (single pack) är designad för användning med 300L plasttrummor och Thermo Scientific™ HyPerforma™ engångsmixern (S.U.M.) DS 300. Dollys för trummorna finns i två storlekar: en för trummor från 50 till 200 l och en annan till 300 liters trummor. Dessa trummor bör användas med motsvarande valfria trumpositioneringsenhet som finns med dockningsstationen.
Nödvändiga tillbehör:
  • HyPerforma Engångsmixer DS 300 dockningsstation
  • HyPerforma Single-Use Mixer DS 300 bioprocessbehållare för stängd blandning eller liners för öppen blandning med öppen topp
Rekommenderas för:
  • Pulver-vätska eller vätske-vätske-blandning i engångsanvändning
  • Högkapacitetsblandning och lagring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) DS 300 engångsblandare
Kapacitet (metrisk) 300 L
Produktlinje HyPerforma
Material Polyeten
Kvantitet 1 st.