Läs mer
Dolutegravir (0,1 mg/ml i metanol), TRC
Produktkod. 30040642
Change view
Kvantitet:
5 x 1 mL
Produktkod. Kvantitet
30040642 5 x 1 mL
1 options
Produktkod. 30040642 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCKIT77555X1ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dolutegravir
CAS 1051375-16-6
Molekylformel C20 H19 F2 N3 O5
Kvantitet 5 x 1 mL
Synonym 2H-Pyrido[1',2':4,5]pyrazino[2,1-b][1,3]oxazine-9-carboxamide, N-[(2,4-difluorophenyl)methyl]-3,4,6,8,12,12a-hexahydro-7-hydroxy-4-methyl-6,8-dioxo-, (4R,12aS)-, (4R,12aS)-N-[(2,4-Difluorophenyl)methyl]-3,4,6,8,12,12a-hexahydro-7-hydroxy-4-methyl-6,8-dioxo-2H-pyrido[1',2':4,5]pyrazino[2,1-b][1,3]oxazine-9-carboxamide, Dolutegravir, GSK 1349572, S@fs:GSK1349572, Soltegravir, Tivicay, GSK 1349572B
InChI formel InChI=1S/C20H19F2N3O5/c1-10-4-5-30-15-9-24-8-13(17(26)18(27)16(24)20(29)25(10)15)19(28)23-7-11-2-3-12(21)6-14(11)22/h2-3,6,8,10,15,27H,4-5,7,9H2,1H3,(H,23,28)/t10-,15+/m1/s1
LEDER C[C@@H]1CCO[C@H]2CN3C=C(C(=O)NCc4ccc(F)cc4F)C(=O)C(=C3C(=O)N12)O
IUPAC-namn (4R,12aS)-N-[(2,4-difluorfenyl)metyl]-7-hydroxy-4-metyl-6,8-dioxo-3,4,12,12a-tetrahydro-2H-pyrido[5,6]pyrazino[2,6-b][1,3]oxazin-9-karboxamid
Molekylvikt (g/mol) 419.38
Formel vikt 419.1293