missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dolutegravir intermediate-1, MedChemExpress
Beskrivning
Dolutegravir intermediate-1 is a synthetic intermediate of Dolutegravir extracted from patent WO 2016125192 A2. Dolutegravir is an integrase inhibitor developed for the treatment of human immunodeficiency virus (HIV)-1 infection.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dolutegravir intermediate-1 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1335210-23-5 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C13H17NO8 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (317.18 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=C(OC)C(C(C(O)=O)=CN1CC(OC)OC)=O)OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 315.28 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?