Läs mer
Dolutegravir sodium, MedChemExpress
Beskrivning
Dolutegravir sodium (S/GSK1349572 sodium) inhibits HIV-1 viral replication with an IC50 of 0.51 nM in peripheral blood mononuclear cells. Dolutegravir sodium (S/GSK1349572 sodium) retains a high potency against the HIV-1 Y143R, N155H, and G140S/Q148H mutants (EC50=3.6-5.8 nM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dolutegravir sodium |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1051375-19-9 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H18F2N3NaO5 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | S/GSK1349572 sodium |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 4.5 mg/mL (10.20 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Visa mer |