Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dolutegravirnatriumsalt |
| CAS | 1051375-19-9 |
| Kvantitet | 1 g |
| Frakt skick | Inga speciella krav |
| Produktlinje | Livsvetenskap |
| Molekylformel | C20H18F2N3Na05 |
| Fysisk form | Pulver eller Kristaller |
| Färg | Vit till ljusgul |
| Renhet | ≥98,5 % |