Läs mer
TFA Dostmann™ Domatic Baro Thermo Hygrometer
Produktkod. 11852623
Produktkod. 11852623 Leverantör TFA Dostmann™ Leverantörsnummer 20.3006.42
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    416.42 SEK
    315.82 SEK / Paket med 1
    Save 100.60 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Specifikationer
Inkluderar Barometer, termometer och hygrometer
Höjd (metrisk) 147 mm
Material Plast
Vikt (metrisk) 200 g
Diameter (metrisk) yta 136 mm