Läs mer
Thermo Scientific™ Kupolformade och platta PCR-lockremsor
Produktkod. 10249733
Change view
Kvantitet:
120/Cs.
250/Cs.
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 250
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Färg Förpackningsstorlek
10249733 250/Cs. Klart Paket med 250
10690174 120/Cs. Klart Paket med 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10249733 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB0784
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Optimera PCR-applikationer med dessa lockremsor för användning med Thermo Scientific 96-brunnars PCR-plattor och remsor.
Dessa PCR Cap Strips är kompatibla med 96-brunnars PCR-plattor och standard- och lågprofilstrips. De 12 remsorna har stora ändflikar för enkel borttagning av remsor.
  • Lämplig för användning med alla 96-brunnars PCR-plattor samt standard- och lågprofilrör
  • Stora ändflikar för borttagning av remsor (endast 12 remsor)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Material Polypropen
Antal Wells 8
Kvantitet 250/Cs.
Formatera Remsor med 8 platta kepsar
Produkttyp PCR-platta Cap Strip
Certifierat RNAse- och DNAse-fria Ja
Plattkompatibilitet 96-brunnsplatta