Läs mer
Thermo Scientific™ Domed PCR Caps, remsor om 8, naturliga
Product Code. 12159840
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
300 remsor
Unit Size:
Paket med 300
Product Code. Kvantitet Unit Size
12159840 300 remsor Paket med 300
1 options
Product Code. 12159840 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. AB0602
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Edge
Kupolformade remsor för PCR-applikationer för användning med Thermo Scientific 96-brunnars PCR-plattor och remsor.
Säkerställ korrekt tätning på alla PCR-remsor och 96-brunnars PCR-plattor med precisionsgjutna Thermo Scientific™ PCR Plate Cap Strips.
Domed PCR Cap Strips är kompatibla med 96-brunnars PCR-plattor och standard- och lågprofilstripsrör. De 12 remsorna har stora ändflikar för enkel borttagning av remsor.
Höjdpunkter:
  • Lämplig för användning med alla 96-brunnars PCR-plattor samt standard- och lågprofilrör
  • Stora ändflikar för borttagning av remsor (endast 12 remsor)
Certifieringar:
Certifierad fri från humant DNA, RNaser och DNaser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Färg Klart
Material Polypropen
Antal Wells 8
Kvantitet 300 remsor
Formatera Remsor med 8 kupolformade mössor
Produkttyp PCR-platta Cap Strip
Certifierat RNAse- och DNAse-fria Ja
Plattkompatibilitet 96-brunnsplatta