Läs mer
Thermo Scientific™ Ultra Clear qPCR Caps, remsor om 8
Produktkod. 12124691
Change view
Kvantitet:
120/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12124691 120/Cs. Paket med 120
1 options
Produktkod. 12124691 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB0866
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 24-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Optimera PCR-applikationer med dessa lockremsor för användning med Thermo Scientific 96-brunnars PCR-plattor och remsor.
Säkerställ korrekt tätning på alla PCR-remsor och 96-brunnars PCR-plattor med precisionsgjutna Thermo Scientific™ PCR Plate Cap Strips.
Höjdpunkter
  • Lämplig för användning med alla 96-brunnars PCR-plattor samt standard- och lågprofilrör
  • Stora ändflikar för borttagning av remsor (endast 12 remsor)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Material Polypropen
Antal Wells 8
Kvantitet 120/Cs.
Formatera Remsor med 8 optiska lock
Produkttyp PCR-platta Cap Strip
Certifierat RNAse- och DNAse-fria Ja
Plattkompatibilitet 96-brunnsplatta