Läs mer
Thermo Scientific™ Domed PCR Caps, remsor med 12 st
Produktkod. 11584774
Change view
Kvantitet:
10 förpackningar om 8
25 förpackningar om 8
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Paket med 80
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Färg unitSize
11584774 10 förpackningar om 8 Klart Paket med 80
11594774 25 förpackningar om 8 Klart Paket med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27969” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 11584774 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB0852
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27969” för att få ditt kampanjpris
Kupolformade remsor för PCR-applikationer för användning med Thermo Scientific 96-brunnars PCR-plattor och remsor.
Säkerställ korrekt tätning på alla PCR-remsor och 96-brunnars PCR-plattor med precisionsgjutna Thermo Scientific™ PCR Plate Cap Strips.
Domed PCR Cap Strips är kompatibla med 96-brunnars PCR-plattor och standard- och lågprofilstripsrör. De 12 remsorna har stora ändflikar för enkel borttagning av remsor.
Höjdpunkter:
  • Lämplig för användning med alla 96-brunnars PCR-plattor samt standard- och lågprofilrör
  • Stora ändflikar för borttagning av remsor (endast 12 remsor)
Certifieringar:
Certifierad fri från humant DNA, RNaser och DNaser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Material Polypropen
Antal Wells 12
Kvantitet 10 förpackningar om 8
Formatera Remsor med 12 kupolformade mössor
Produkttyp PCR-platta Cap Strip
Certifierat RNAse- och DNAse-fria Ja
Plattkompatibilitet 96-brunnsplatta