Läs mer
Thermo Scientific™ Domed PCR Caps, remsor med 12 st
Artikelnummer. p-7184483
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
10 förpackningar om 8
25 förpackningar om 8
Färg:
Klart
Pakningsstørrelse:
Paket med 200
Paket med 80
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11584774
Brand: Thermo Scientific™ AB0852
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Kupolformade remsor för PCR-applikationer för användning med Thermo Scientific 96-brunnars PCR-plattor och remsor.
Säkerställ korrekt tätning på alla PCR-remsor och 96-brunnars PCR-plattor med precisionsgjutna Thermo Scientific™ PCR Plate Cap Strips.
Domed PCR Cap Strips är kompatibla med 96-brunnars PCR-plattor och standard- och lågprofilstripsrör. De 12 remsorna har stora ändflikar för enkel borttagning av remsor.
Höjdpunkter:
  • Lämplig för användning med alla 96-brunnars PCR-plattor samt standard- och lågprofilrör
  • Stora ändflikar för borttagning av remsor (endast 12 remsor)
Certifieringar:
Certifierad fri från humant DNA, RNaser och DNaser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Färg Klart
Material Polypropen
Antal Wells 12
Kvantitet 10 förpackningar om 8
Formatera Remsor med 12 kupolformade mössor
Produkttyp PCR-platta Cap Strip
Certifierat RNAse- och DNAse-fria Ja
Plattkompatibilitet 96-brunnsplatta
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.